4-dimetyloaminobenzaldehyd, pure zA
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Synonim:
Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
349630114-25G
349630114-250G
349630114-50G
349630114-10G
349630114-100G
349630114-5G
POCH349630114-25GEA
179
PLN
POCH349630114-25G
POCH349630114-250G
POCH349630114-50G
POCH349630114-10G
POCH349630114-100G
POCH349630114-5G
4-dimetyloaminobenzaldehyd, pure zA
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Formuła:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO MW: 149.19 g/mol Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 72 Gęstość: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003381 Numer CAS: 100-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-819-0 Klasyfikacja Merck : 13,03257 |
|