Drukuj

Amoniak roztwór 5 mol/l (5 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

801349642.0500 801349642.1000 801349642.2500 801349642.5000
CHMP801349642.0500EA 61.9 PLN
CHMP801349642.0500 CHMP801349642.1000 CHMP801349642.2500 CHMP801349642.5000
Amoniak roztwór 5 mol/l (5 N) roztwór volumetryczny
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR