Drukuj
trans-3-Heptene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-3-Heptene
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 493 PLN
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Heptene ≥97%
trans-3-Heptene
Formuła: C₇H₁₄
MW: 98.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 94 °C
Temp. topnienia: –137 °C
Gęstość: 0.698
Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009475
Numer CAS: 14686-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-728-8
Jednostka: 3295
ADR: 3 II