Drukuj

Tetrachloroetylen, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Perchloroetylen, Tetrachloroeten

112759209.1000 112759209.0100 112759209.0250 112759209.0500 112759209.2500 112759209.5000 112759209.9010 112759209.9030 112759209.9020
CHMP112759209.1000EA 75.8 PLN
CHMP112759209.1000 CHMP112759209.0100 CHMP112759209.0250 CHMP112759209.0500 CHMP112759209.2500 CHMP112759209.5000 CHMP112759209.9010 CHMP112759209.9030 CHMP112759209.9020
Tetrachloroetylen, pure analytical reagent
Tetrachloroetylen
Formuła: C₂Cl₄
Temp. Wrzenia: 121,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000834
Numer CAS: 127-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9
Jednostka: 1897
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR