Drukuj

izooktan, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424872907.0500 424872907.1000 424872907.2500 424872907.5000 424872907.9010
CHMP424872907.0500EA 83.6 PLN
CHMP424872907.0500 CHMP424872907.1000 CHMP424872907.2500 CHMP424872907.5000 CHMP424872907.9010
izooktan, czysty
izooktan
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR