Drukuj

n-Pentan dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

617179212.0500 617179212.1000
CHMP617179212.0500EA 347 PLN
CHMP617179212.0500 CHMP617179212.1000
n-Pentan dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
n-Pentane
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 35…36 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Klasyfikacja Merck : 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR