Drukuj

n-Heksan HPLC

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

466311155-1L 466311155-2.5L
POCH466311155-1LEA 474 PLN
POCH466311155-1L POCH466311155-2.5L
n-Heksan HPLC
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR