Drukuj

Glikol etylenowy, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: 1,2-Etanodiol

446630423-1L 446630423-200L
POCH446630423-1LEA 67.7 PLN
POCH446630423-1L POCH446630423-200L
Glikol etylenowy, pure
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR