Drukuj
oktan-1-ol, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: n-Octanol
434581000 434580010
434581000.EA 263 PLN
434581000. 434580010.
oktan-1-ol, anhydrous 99%, AcroSeal®
oktan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 0,824 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002988
Numer CAS: 111-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-917-6
Klasyfikacja Merck : 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.004 %