Drukuj
Izocyjanian oktylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Octyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
329746-25G 329746-5G
SIAL329746-25GEA 1040 PLN
SIAL329746-25G SIAL329746-5G
Izocyjanian oktylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian oktylu
Formuła: C₉H₁₇NO
Temp. Wrzenia: 78 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00013887
Numer CAS: 3158-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-598-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III