Drukuj

Kwas trichlorooctowy (lodowaty), pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: TCA

115779700.0100 115779700.0250 115779700.0500 115779700.1000
CHMP115779700.0100EA 106 PLN
CHMP115779700.0100 CHMP115779700.0250 CHMP115779700.0500 CHMP115779700.1000
Kwas trichlorooctowy (lodowaty), pure analytical reagent
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Klasyfikacja Merck : 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR