Drukuj

Dichlorometan, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

116284101.1000 116284101.0100 116284101.0250 116284101.0500 116284101.2500 116284101.5000 116284101.9010
CHMP116284101.1000EA 83 PLN
CHMP116284101.1000 CHMP116284101.0100 CHMP116284101.0250 CHMP116284101.0500 CHMP116284101.2500 CHMP116284101.5000 CHMP116284101.9010
Dichlorometan, czysty reagent analityczny
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR