Drukuj
1,1,2,2-Tetrachloroetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrachlorek acetylenu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43948.0250 8.43948.1000
8.43948.0250EA 154 PLN
8.43948.0250 8.43948.1000
1,1,2,2-Tetrachloroetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrachloroetan
Formuła: Cl₂HCCHCl₂
Temp. Wrzenia: 146,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000848
Numer CAS: 79-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-197-8
Jednostka: 1702
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2830 g/l (25°C)
Melting Point -42.5 °C
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 1.59 g/cm3 (25 °C)