Drukuj

octan baru, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421593302.0050 421593302.0100 421593302.0250 421593302.0500 421593302.1000
CHMP421593302.0050EA 72.5 PLN
CHMP421593302.0050 CHMP421593302.0100 CHMP421593302.0250 CHMP421593302.0500 CHMP421593302.1000
octan baru, czysty
octan baru
Formuła: (H₃CCOO)₂Ba
Temp. topnienia: ∼450 °C
Gęstość: 2,468 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012447
Numer CAS: 543-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00968

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR