Drukuj

Octan propylu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ester propylowy kwasu octowego

427560008.0100 427560008.0250 427560008.0500 427560008.1000 427560008.2500
CHMP427560008.0100EA 49.1 PLN
CHMP427560008.0100 CHMP427560008.0250 CHMP427560008.0500 CHMP427560008.1000 CHMP427560008.2500
Octan propylu, pure
Octan propylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 102
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009372
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1
Jednostka: 1276
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,08026

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR