Octan propylu, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester propylowy kwasu octowego
117560008.0100
117560008.0250
117560008.0500
117560008.1000
117560008.2500
CHMP117560008.0100EA
61.3
PLN
CHMP117560008.0100
CHMP117560008.0250
CHMP117560008.0500
CHMP117560008.1000
CHMP117560008.2500
Octan propylu, pure analytical reagent
Octan propylu
Formuła:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Temp. Wrzenia: 102 Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0.886 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 10 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009372 Numer CAS: 109-60-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-686-1 Jednostka: 1276 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,08026 |