Drukuj

Octan metylu, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ester metylowy kwasu octowego

116539005.0100 116539005.0250 116539005.0500 116539005.1000 116539005.2500 116539005.5000
CHMP116539005.0100EA 66.3 PLN
CHMP116539005.0100 CHMP116539005.0250 CHMP116539005.0500 CHMP116539005.1000 CHMP116539005.2500 CHMP116539005.5000
Octan metylu, pure zA
Octan metylu
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56.9
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008711
Numer CAS: 79-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-185-2
Jednostka: 1231
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06038

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR