Drukuj

Octan etylu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ester etylowy kwasu octowego

424050300.1000 424050300.0500 424050300.2500 424050300.5000 424050300.9010
CHMP424050300.1000EA 50.7 PLN
CHMP424050300.1000 CHMP424050300.0500 CHMP424050300.2500 CHMP424050300.5000 CHMP424050300.9010
Octan etylu, pure
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.1
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR