Octan butylu, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
422115000.1000
422115000.0500
422115000.2500
422115000.5000
CHMP422115000.1000EA
62.4
PLN
CHMP422115000.1000
CHMP422115000.0500
CHMP422115000.2500
CHMP422115000.5000
Octan butylu, czysty
Octan butylu
Formuła:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 25 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009445 Numer CAS: 123-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1 Jednostka: 1123 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,01534 |