Drukuj

Octan izopropylu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ester izopropylowy kwasu octowego

414893705.0250 414893705.0500 414893705.1000 414893705.2500 414893705.5000
CHMP414893705.0250EA 99.2 PLN
CHMP414893705.0250 CHMP414893705.0500 CHMP414893705.1000 CHMP414893705.2500 CHMP414893705.5000
Octan izopropylu, pure
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05225

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR