Drukuj

Octan izopropylu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ester izopropylowy kwasu octowego

114893705.0100 114893705.0250 114893705.0500 114893705.1000 114893705.2500 114893705.5000
CHMP114893705.0100EA 63 PLN
CHMP114893705.0100 CHMP114893705.0250 CHMP114893705.0500 CHMP114893705.1000 CHMP114893705.2500 CHMP114893705.5000
Octan izopropylu, pure analytical reagent
Octan izopropylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 85
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008877
Numer CAS: 108-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-561-1
Jednostka: 1220
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05225

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR