Drukuj

Octan izopentylu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester

114858509.0100 114858509.0250 114858509.0500 114858509.1000 114858509.2500 114858509.5000 114858509.9010
CHMP114858509.0100EA 47.9 PLN
CHMP114858509.0100 CHMP114858509.0250 CHMP114858509.0500 CHMP114858509.1000 CHMP114858509.2500 CHMP114858509.5000 CHMP114858509.9010
Octan izopentylu, pure analytical reagent
Octan izopentylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 142
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008946
Numer CAS: 123-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-662-3
Jednostka: 1104
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,05125

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR