3,3'-Diaminobenzydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H54000.06
H54000.14
H54000.22
H54000.06EA
491
PLN
H54000.06
H54000.14
H54000.22
3,3'-Diaminobenzydyna 99%
3,3'-Diaminobenzydyna
Purity: 99%
CAS No.: 91-95-2
Molecular Formula: C12H14N4
Formula Weight: 214.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00007725
Formuła:
C₁₂H₁₄N₄ Temp. topnienia: 175…177 °C |
Numer MDL:
MFCD00007725 Numer CAS: 91-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-110-6 |