3-(Trifluorometylo)pirazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
H55068.03
H55068.06
H55068.03EA
355
PLN
H55068.03
H55068.06
3-(Trifluorometylo)pirazol ≥97%
3-(Trifluorometylo)pirazol
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Formuła:
C₄H₃F₃N₂ MW: 136.08 g/mol Temp. Wrzenia: 70 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 45…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00115018 Numer CAS: 20154-03-4 |