3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
H55288.03
H55288.06
H55288.03EA
167
PLN
H55288.03
H55288.06
3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 433939-27-6
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄BrFO Temp. topnienia: 36…40 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07783710 Numer CAS: 433939-27-6 |