Drukuj

chlorek cyny (II) dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Stannous chloride dihydrate

422620409.0050 422620409.0100 422620409.0250 422620409.0500 422620409.1000 422620409.9010
CHMP422620409.0050EA 65.2 PLN
CHMP422620409.0050 CHMP422620409.0100 CHMP422620409.0250 CHMP422620409.0500 CHMP422620409.1000 CHMP422620409.9010
chlorek cyny (II) dihydrat, pure
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR