Drukuj

azotan (V) magnezu heksahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

426117700.0500 426117700.1000
CHMP426117700.0500EA 83.6 PLN
CHMP426117700.0500 CHMP426117700.1000
azotan (V) magnezu heksahydrat, pure
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 89
Gęstość: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93.3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7
Jednostka: 1474
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05697

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR