Drukuj

Chlorek strontu heksahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

118189000.0100 118189000.0005 118189000.0010 118189000.0025 118189000.0050 118189000.0250 118189000.0500 118189000.1000
CHMP118189000.0100EA 211 PLN
CHMP118189000.0100 CHMP118189000.0005 CHMP118189000.0010 CHMP118189000.0025 CHMP118189000.0050 CHMP118189000.0250 CHMP118189000.0500 CHMP118189000.1000
Chlorek strontu heksahydrat, czysty reagent analityczny
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 13,08920

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR