Drukuj

chlorek magnezu heksahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

116120500.0250 116120500.0100 116120500.0500 116120500.1000 116120500.9010
CHMP116120500.0250EA 46.3 PLN
CHMP116120500.0250 CHMP116120500.0100 CHMP116120500.0500 CHMP116120500.1000 CHMP116120500.9010
chlorek magnezu heksahydrat, czysty reagent analityczny
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR