Drukuj
Chlorek wapnia heksahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga
875010112-1KG 875010112-250G 875010112-500G
POCH875010112-1KGEA 164 PLN
POCH875010112-1KG POCH875010112-250G POCH875010112-500G
Chlorek wapnia heksahydrat, pure analytical reagent
Chlorek wapnia heksahydrat
Formuła: CaCl₂·6H₂O
MW: 219.08 g/mol
Temp. topnienia: 29.54
Gęstość: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149616
Numer CAS: 7774-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660