Drukuj

Chlorek baru dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Barium dichloride

421579108.0500 421579108.1000
CHMP421579108.0500EA 63 PLN
CHMP421579108.0500 CHMP421579108.1000
Chlorek baru dihydrat, pure
Chlorek baru dihydrat
Formuła: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: 960
Gęstość: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,00971

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR