Drukuj

Siarczan(VI) sodu dekahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428078707.1000 428078707.0500 428078707.9010 428078707.0100
CHMP428078707.1000EA 74.7 PLN
CHMP428078707.1000 CHMP428078707.0500 CHMP428078707.9010 CHMP428078707.0100
Siarczan(VI) sodu dekahydrat, czysty
Siarczan(VI) sodu dekahydrat
Formuła: Na₂SO₄·10H₂O
Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149189
Numer CAS: 7727-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 13,08755

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR