Drukuj

siarczan (VI) litu hydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

426044002.0250 426044002.0500 426044002.1000
CHMP426044002.0250EA 713 PLN
CHMP426044002.0250 CHMP426044002.0500 CHMP426044002.1000
siarczan (VI) litu hydrat, pure
siarczan (VI) litu hydrat
Formuła: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127.96 g/mol
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149766
Numer CAS: 10102-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR