Drukuj

tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

428095801.0500 428095801.1000 428095801.9010
CHMP428095801.0500EA 64.7 PLN
CHMP428095801.0500 CHMP428095801.1000 CHMP428095801.9010
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat, pure
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149186
Numer CAS: 10102-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR