Drukuj

diwodorofosforan sodu dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate

427991807.0250 427991807.0500 427991807.1000 427991807.9010
CHMP427991807.0250EA 40.7 PLN
CHMP427991807.0250 CHMP427991807.0500 CHMP427991807.1000 CHMP427991807.9010
diwodorofosforan sodu dihydrat, pure
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60
Gęstość: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR