Drukuj

diwodorofosforan sodu hydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427991803.0500 427991803.1000 427991803.9010
CHMP427991803.0500EA 232 PLN
CHMP427991803.0500 CHMP427991803.1000 CHMP427991803.9010
diwodorofosforan sodu hydrat, czysty
diwodorofosforan sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₄·H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149208
Numer CAS: 10049-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
Klasyfikacja Merck : 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR