ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
427993503.0500
427993503.1000
427993503.9010
CHMP427993503.0500EA
50.2
PLN
CHMP427993503.0500
CHMP427993503.1000
CHMP427993503.9010
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, czysty
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła:
Na₃PO₄·12H₂O Temp. topnienia: ∼75 °C Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149198 Numer CAS: 10101-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Klasyfikacja Merck : 13,08736 |