ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
117993504.0500
117993504.0100
117993504.0250
117993504.1000
117993504.9010
CHMP117993504.0500EA
50.7
PLN
CHMP117993504.0500
CHMP117993504.0100
CHMP117993504.0250
CHMP117993504.1000
CHMP117993504.9010
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, czysty reagent analityczny
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła:
Na₃PO₄·12H₂O Temp. topnienia: ∼75 °C Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149198 Numer CAS: 10101-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Klasyfikacja Merck : 13,08736 |