Drukuj

difosforan tetrasodowy dekahydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP

118064206.0100 118064206.0250 118064206.0500 118064206.1000
CHMP118064206.0100EA 98.1 PLN
CHMP118064206.0100 CHMP118064206.0250 CHMP118064206.0500 CHMP118064206.1000
difosforan tetrasodowy dekahydrat, pure zA
difosforan tetrasodowy dekahydrat
Formuła: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446.06 g/mol
Temp. topnienia: 990
Gęstość: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149200
Numer CAS: 13472-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR