Drukuj

wodorotlenek litu hydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

426048709.0500 426048709.1000 426048709.9010 426048709.0025
CHMP426048709.0500EA 680 PLN
CHMP426048709.0500 CHMP426048709.1000 CHMP426048709.9010 CHMP426048709.0025
wodorotlenek litu hydrat, pure
wodorotlenek litu hydrat
Formuła: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 920
Temp. topnienia: 462
Gęstość: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149772
Numer CAS: 1310-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4
Jednostka: 2680
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05556

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR