Drukuj

wodorotlenek litu hydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

116048708.0100 116048708.0250 116048708.0500 116048708.1000 116048708.9010
CHMP116048708.0100EA 226 PLN
CHMP116048708.0100 CHMP116048708.0250 CHMP116048708.0500 CHMP116048708.1000 CHMP116048708.9010
wodorotlenek litu hydrat, pure analytical reagent
wodorotlenek litu hydrat
Formuła: LiOH·1H₂O
Temp. Wrzenia: 920 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 462 °C
Gęstość: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149772
Numer CAS: 1310-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4
Jednostka: 2680
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05556

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR