Drukuj

Molibdenian(VI) sodu dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate

428033709.0100 428033709.0250 428033709.0500 428033709.1000
CHMP428033709.0100EA 149 PLN
CHMP428033709.0100 CHMP428033709.0250 CHMP428033709.0500 CHMP428033709.1000
Molibdenian(VI) sodu dihydrat, pure
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Temp. topnienia: 687
Gęstość: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR