Drukuj

Molibdenian(VI) sodu dihydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate

118033700.1000 118033700.0500 118033700.100G 118033700.0100 118033700.0250 118033700.0050 118033700.0010
CHMP118033700.1000EA 925 PLN
CHMP118033700.1000 CHMP118033700.0500 CHMP118033700.100G CHMP118033700.0100 CHMP118033700.0250 CHMP118033700.0050 CHMP118033700.0010
Molibdenian(VI) sodu dihydrat, pure zA
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Temp. topnienia: 687
Gęstość: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR