Drukuj

Dichromian(VI) sodu dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427970402.0250 427970402.0500 427970402.1000
CHMP427970402.0250EA 364 PLN
CHMP427970402.0250 CHMP427970402.0500 CHMP427970402.1000
Dichromian(VI) sodu dihydrat, pure
Dichromian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Temp. topnienia: 356.7
Gęstość: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149166
Numer CAS: 7789-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08754

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR