Drukuj

Dichromian(VI) sodu dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117970403.1000 117970403.0100 117970403.0250 117970403.0500
CHMP117970403.1000EA 1340 PLN
CHMP117970403.1000 CHMP117970403.0100 CHMP117970403.0250 CHMP117970403.0500
Dichromian(VI) sodu dihydrat, pure analytical reagent
Dichromian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Gęstość: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149166
Numer CAS: 7789-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08754

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR