Drukuj

tetraboran disodu dekahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate

427960801.0500 427960801.1000 427960801.9010
CHMP427960801.0500EA 40.7 PLN
CHMP427960801.0500 CHMP427960801.1000 CHMP427960801.9010
tetraboran disodu dekahydrat, pure
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR