Drukuj

tetraboran disodu dekahydrat, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate

327960801.1000 327960801.9025 327960801.9010 327960801.0750
CHMP327960801.1000EA 36.3 PLN
CHMP327960801.1000 CHMP327960801.9025 CHMP327960801.9010 CHMP327960801.0750
tetraboran disodu dekahydrat, Technical Grade
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 75
Gęstość: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR