tetraboran disodu dekahydrat, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
117960802.0500
117960802.1000
117960802.0100
117960802.0250
117960802.9010
117960802.9015
CHMP117960802.0500EA
60.2
PLN
CHMP117960802.0500
CHMP117960802.1000
CHMP117960802.0100
CHMP117960802.0250
CHMP117960802.9010
CHMP117960802.9015
tetraboran disodu dekahydrat, czysty reagent analityczny
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła:
Na₂B₄O₇·10H₂O Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 75 °C Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149193 Numer CAS: 1303-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Klasyfikacja Merck : 13,08662 |