Drukuj

Octan olowiu(II) trihydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate

117030607.1000 117030607.0100 117030607.0250 117030607.0500 117030607.9010 117030607.0050
CHMP117030607.1000EA 505 PLN
CHMP117030607.1000 CHMP117030607.0100 CHMP117030607.0250 CHMP117030607.0500 CHMP117030607.9010 CHMP117030607.0050
Octan olowiu(II) trihydrat, pure zA
Octan olowiu(II) trihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. topnienia: 75
Gęstość: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150023
Numer CAS: 6080-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-104-4
Jednostka: 1616
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR