Drukuj
Chlorek wapnia 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
818748711.0250 818748711.0500 818748711.1000
CHMP818748711.0250EA 53.5 PLN
CHMP818748711.0250 CHMP818748711.0500 CHMP818748711.1000
Chlorek wapnia 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution volumetric solution
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 772
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 14,01659